3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32947-1G PC32947-250MG
APOSPC32947-1GEA 784 CHF
APOSPC32947-1G APOSPC32947-250MG
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31435752
CAS-Nummer: 2137823-12-0