2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32940-1G
PC32940-250MG
APOSPC32940-1GEA
418
CHF
APOSPC32940-1G
APOSPC32940-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₅F₂N₃O₂ MW: 213,141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18909881 CAS-Nummer: 97273-25-1 |