2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32932-1G PC32932-250MG PC32932-5G
APOSPC32932-1GEA 748 CHF
APOSPC32932-1G APOSPC32932-250MG APOSPC32932-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄F₃N₃O₂
MW: 231,131 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00796063
CAS-Nummer: 14689-51-1