2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32929-1G PC32929-250MG PC32929-5G
APOSPC32929-1GEA 208 CHF
APOSPC32929-1G APOSPC32929-250MG APOSPC32929-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₂N₃O₂
MW: 292,037 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31922512
CAS-Nummer: 2366994-19-4