2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32925-1G PC32925-250MG PC32925-5G
APOSPC32925-1GEA 76.6 CHF
APOSPC32925-1G APOSPC32925-250MG APOSPC32925-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄BrF₅N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31922508
CAS-Nummer: 2366994-28-5