2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32924-1G
PC32924-250MG
PC32924-5G
APOSPC32924-1GEA
131
CHF
APOSPC32924-1G
APOSPC32924-250MG
APOSPC32924-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₄BrF₅N₂ MW: 315.037 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31922507 CAS-Nummer: 1353778-41-2 |