2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32921-1G PC32921-250MG PC32921-5G
APOSPC32921-1GEA 64.5 CHF
APOSPC32921-1G APOSPC32921-250MG APOSPC32921-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrClF₂N₂
MW: 281.485 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31922504
CAS-Nummer: 2366994-65-0
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable