2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC32911-1G PC32911-250MG PC32911-5G
APOSPC32911-1GEA 557 CHF
APOSPC32911-1G APOSPC32911-250MG APOSPC32911-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28797798
CAS-Nummer: 1803833-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II