2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32910-1G PC32910-250MG
APOSPC32910-1GEA 209 CHF
APOSPC32910-1G APOSPC32910-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₈FNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28014049
CAS-Nummer: 1806480-23-8