2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32903-1G PC32903-250MG
APOSPC32903-1GEA 166 CHF
APOSPC32903-1G APOSPC32903-250MG
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₅F₃O₃
MW: 218,129 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777206
CAS-Nummer: 61560-95-0