4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32896-1G
PC32896-250MG
APOSPC32896-1GEA
101
CHF
APOSPC32896-1G
APOSPC32896-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel:
C₈H₅F₂N₃O MW: 197,142 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31742299 CAS-Nummer: 1817687-98-1 |