4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32894-1G PC32894-250MG
APOSPC32894-1GEA 1260 CHF
APOSPC32894-1G APOSPC32894-250MG
4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formel: C₉H₈FN₃O
MW: 193,178 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03787480
CAS-Nummer: 860650-60-8