3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC32872-1G PC32872-250MG PC32872-500MG
APOSPC32872-1GEA 925 CHF
APOSPC32872-1G APOSPC32872-250MG APOSPC32872-500MG
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193,217 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01570077
CAS-Nummer: 96604-93-2