3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32839-1G PC32839-250MG PC32839-5G
APOSPC32839-1GEA 254 CHF
APOSPC32839-1G APOSPC32839-250MG APOSPC32839-5G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₃INO
MW: 303,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20731076
CAS-Nummer: 1365969-58-9