4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Fluoro-4-methoxy-5-methyl-2-nitrobenzene
PC32802-1G PC32802-250MG PC32802-5G
APOSPC32802-1GEA 163 CHF
APOSPC32802-1G APOSPC32802-250MG APOSPC32802-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Formel: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27937156
CAS-Nummer: 134882-63-6