4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC32796-1G
PC32796-250MG
PC32796-5G
APOSPC32796-1GEA
69.6
CHF
APOSPC32796-1G
APOSPC32796-250MG
APOSPC32796-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅BrClFO MW: 251,48 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31922499 CAS-Nummer: 1690794-26-3 |