7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32792-1G
PC32792-250MG
APOSPC32792-1GEA
250
CHF
APOSPC32792-1G
APOSPC32792-250MG
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄BrFO₃ MW: 259.029 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13187183 CAS-Nummer: 550998-61-3 |