Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32791-1G
PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA
690
CHF
APOSPC32791-1G
APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈BrFO₃ MW: 287,082 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31812096 CAS-Nummer: 1259929-80-0 |