5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32789-1G
PC32789-250MG
APOSPC32789-1GEA
140
CHF
APOSPC32789-1G
APOSPC32789-250MG
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅FO₄ MW: 208,143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26684685 CAS-Nummer: 1540476-86-5 |