1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32786-1G PC32786-250MG
APOSPC32786-1GEA 680 CHF
APOSPC32786-1G APOSPC32786-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₅H₁₇BF₆O₃
MW: 370,095 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22570625
CAS-Nummer: 449804-09-5