1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32781-1G PC32781-250MG PC32781-5G
APOSPC32781-1GEA 337 CHF
APOSPC32781-1G APOSPC32781-250MG APOSPC32781-5G
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene
Formel: C₉H₇BrF₂
MW: 233,053 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22548234
CAS-Nummer: 1275621-14-1