5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32779-1G PC32779-250MG
APOSPC32779-1GEA 83.6 CHF
APOSPC32779-1G APOSPC32779-250MG
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD25994492
CAS-Nummer: 1557096-27-1