4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32777-1G PC32777-250MG
APOSPC32777-1GEA 862 CHF
APOSPC32777-1G APOSPC32777-250MG
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152.166 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD24719781
CAS-Nummer: 1232774-27-4