3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32775-1G
PC32775-250MG
APOSPC32775-1GEA
784
CHF
APOSPC32775-1G
APOSPC32775-250MG
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₉FO MW: 152,166 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD25994495 CAS-Nummer: 1545520-03-3 |