2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32772-1G
PC32772-250MG
APOSPC32772-1GEA
59.2
CHF
APOSPC32772-1G
APOSPC32772-250MG
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Formel:
C₉H₉FO MW: 152,166 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD31382446 CAS-Nummer: 2379918-44-0 |