2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: β-Bromo-2-methoxy-α,α,β,β-tetraflurophenetole, 1-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2-methoxybenzene
PC32761-100G PC32761-25G PC32761-5G
APOSPC32761-100GEA 891 CHF
APOSPC32761-100G APOSPC32761-25G APOSPC32761-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole
Formel: C₉H₇BrF₄O₂
MW: 303,048 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28040491
CAS-Nummer: 220004-17-1