3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
α-Bromo-3-fluoro-5-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-iodobenzene
PC32739-1G
PC32739-250MG
PC32739-5G
APOSPC32739-1GEA
268
CHF
APOSPC32739-1G
APOSPC32739-250MG
APOSPC32739-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFI MW: 314.921 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18396960 CAS-Nummer: 1261759-75-4 UN: 3261 ADR: 8 II |