2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-formylphenylacetylene
PC32735-1G
PC32735-250MG
PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA
348
CHF
APOSPC32735-1G
APOSPC32735-250MG
APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₉H₅FO MW: 148,134 g/mol Melting Pt: 109 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD24674725 CAS-Nummer: 1015731-79-9 |