2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methyl-6-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline, 2-Amino-3-methylphenyl triflate
PC32729-1G PC32729-250MG
APOSPC32729-1GEA 223 CHF
APOSPC32729-1G APOSPC32729-250MG
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₈F₃NO₃S
MW: 255,214 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26407436
CAS-Nummer: 1589523-29-4
UN: 3261
ADR: 8,II