2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2'-Dibromo-5'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
PC32728-1G PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA 559 CHF
APOSPC32728-1G APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂FO
MW: 295,931 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23711741
CAS-Nummer: 1427446-94-3
UN: 3265
ADR: 8,III