2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-iodobenzene, α-Bromo-2-fluoro-6-iodotoluene
PC32721-1G
PC32721-5G
PC32721-25G
APOSPC32721-1GEA
94
CHF
APOSPC32721-1G
APOSPC32721-5G
APOSPC32721-25G
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFI MW: 314.921 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18396957 CAS-Nummer: 1231747-49-1 UN: 3261 ADR: 8 II |