3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethan-1-one
PC32713-1G PC32713-5G
APOSPC32713-1GEA 95.8 CHF
APOSPC32713-1G APOSPC32713-5G
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₉H₅ClF₂N₂O
MW: 230,599 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035867
CAS-Nummer: 219296-24-9