Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3269-1G PC3269-5G
APOSPC3269-1GEA 122 CHF
APOSPC3269-1G APOSPC3269-5G
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₃
MW: 260,169 g/mol
Melting Pt: 201…203 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00178796
CAS-Nummer: 144456-86-0