2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC31716-1G
PC31716-5G
APOSPC31716-1GEA
223
CHF
APOSPC31716-1G
APOSPC31716-5G
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₆H₅F₃N₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209107 CAS-Nummer: 136547-20-1 |