3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (3-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3157-1G PC3157-500MG
APOSPC3157-1GEA 834 CHF
APOSPC3157-1G APOSPC3157-500MG
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₈FNO
MW: 189,186 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056193
CAS-Nummer: 893612-64-1
UN: 3261
ADR: 8,III