2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC31505-1G
PC31505-250MG
PC31505-5G
APOSPC31505-1GEA
193
CHF
APOSPC31505-1G
APOSPC31505-250MG
APOSPC31505-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Formel:
C₁₃H₁₁ClFNS MW: 267,75 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052213 CAS-Nummer: 646989-63-1 |