(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine, (S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC3143-1G PC3143-250MG PC3143-5G
APOSPC3143-1GEA 201 CHF
APOSPC3143-1G APOSPC3143-250MG APOSPC3143-5G
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Siedepunkt: 63…67 °C (4.2 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06761860
CAS-Nummer: 444643-09-8