Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31351-1G PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA 47.1 CHF
APOSPC31351-1G APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₀BrFO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00204082
CAS-Nummer: 712-52-7