2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC31160-100MG PC31160-1G PC31160-250MG
APOSPC31160-100MGEA 64.5 CHF
APOSPC31160-100MG APOSPC31160-1G APOSPC31160-250MG
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₉F₃N₂O
Melting Pt: 141…143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018052
CAS-Nummer: 97051-69-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable