Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC31134-1G
PC31134-10G
PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA
223
CHF
APOSPC31134-1G
APOSPC31134-10G
APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂O₂ MW: 258,197 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01312037 CAS-Nummer: 445-71-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |