5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC305016-250MG
PC305016-1G
APOSPC305016-250MGEA
133
CHF
APOSPC305016-250MG
APOSPC305016-1G
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 219,996 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036154 CAS-Nummer: 29241-63-2 |