2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC305012-1G
PC305012-250MG
APOSPC305012-1GEA
729
CHF
APOSPC305012-1G
APOSPC305012-250MG
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Formel:
C₅H₈F₃NO·ClH MW: 191,579 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13189488 CAS-Nummer: 1196152-51-8 |