3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC305002-500MG PC305002-50MG
APOSPC305002-500MGEA 1340 CHF
APOSPC305002-500MG APOSPC305002-50MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Formel: C₃H₇F₃N₂·ClH
MW: 164,557 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28103316
CAS-Nummer: 928779-95-7