3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303613-1G
PC303613-250MG
APOSPC303613-1GEA
613
CHF
APOSPC303613-1G
APOSPC303613-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₃ClF₄O₃ MW: 258.554 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32689357 CAS-Nummer: 2385608-20-6 |