3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303605-1G PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA 335 CHF
APOSPC303605-1G APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640178
CAS-Nummer: 2324179-05-5