3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303604-1G PC303604-5G
APOSPC303604-1GEA 516 CHF
APOSPC303604-1G APOSPC303604-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₉BrF₃N
MW: 268,074 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640177
CAS-Nummer: 2383901-89-9