5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303591-1G
PC303591-5G
APOSPC303591-1GEA
516
CHF
APOSPC303591-1G
APOSPC303591-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₉BrF₃N MW: 268,074 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640166 CAS-Nummer: 2385458-42-2 |