5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303587-1G
PC303587-5G
APOSPC303587-1GEA
497
CHF
APOSPC303587-1G
APOSPC303587-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₈BrF₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27942785 CAS-Nummer: 1266728-52-2 |