3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC303585-1G PC303585-5G
APOSPC303585-1GEA 446 CHF
APOSPC303585-1G APOSPC303585-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrClF₃N
MW: 274,466 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28734627
CAS-Nummer: 1805577-17-6