3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303583-1G PC303583-5G
APOSPC303583-1GEA 335 CHF
APOSPC303583-1G APOSPC303583-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄BrClF₃NO
MW: 302.476 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640160
CAS-Nummer: 1344087-79-1